Wichtige Dokumente
Y0000809
Natriumphenylbutyrat Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cyclohexanbuttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sodium phenylbutyrate
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12)
InChIKey
UVZMNGNFERVGRC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)