Wichtige Dokumente
79895
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)-propionsäure
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)-propansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤1.0% water
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
OC(C(C)C1=CC=C(C([H])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
IAXYHYOWEQQFMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Application in enzyme inhibition studies: (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid is utilized to explore enzyme interactions and inhibitory mechanisms within pharmaceutical and biochemical research, providing insights that assist in the development of therapeutic agents and drugs (Ploch-Jankowska, 2024).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?