Merck
Y0000806
Arbutin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosid, p-Arbutin, Hydrochinon-β-D-glucopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.25
Beilstein:
89673
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
arbutin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChIKey
BJRNKVDFDLYUGJ-RMPHRYRLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Arbutin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eiman M-E Aboagla et al.
Theriogenology, 76(3), 538-546 (2011-05-03)
Arbutin (4-hydroxyphenyl-glucopyranoside) is a glycosylated hydroquinone present in high concentrations in the leaves of several plants capable of surviving prolonged, extreme dehydration. Two experiments were conducted to determine the effects of arbutin on cryopreservation of goat sperm. In Experiment 1
J J Leyden et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 25(10), 1140-1145 (2011-06-01)
Facial hyperpigmented disorders are a common complaint in the adult population of all races. First-line topical treatments are usually hydroquinone or topical retinoids, which can cause irritant reactions. The need for better tolerated, yet effective, skin lightening agents that could
Dong-Ho Seo et al.
Applied microbiology and biotechnology, 94(5), 1189-1197 (2012-02-09)
α-Arbutin (α-Ab) is a powerful skin whitening agent that blocks epidermal melanin biosynthesis by inhibiting the enzymatic oxidation of tyrosine and L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA). α-Ab was effectively synthesized from hydroquinone (HQ) by enzymatic biotransformation using amylosucrase (ASase). The ASase gene from
Hailan Li et al.
Die Pharmazie, 66(4), 306-309 (2011-05-27)
Arbutin is a glycosylated hydroquinone extracted from the bearberry plant (Arctostaphylos species). In the present study, we determined the effects of arbutin on TCCSUP human bladder carcinoma cell proliferation. Arbutin did not exhibit any cytotoxic effects in TCCSUP cells at
Shazia Khan et al.
Natural product communications, 6(11), 1661-1664 (2012-01-10)
A new arbutin derivative, madhuglucoside (1), along with three known arbutin derivatives were isolated from the seeds of Madhuca latifolia in addition to seven other known constituents. Their structures were established on the basis of spectral analysis. Compounds 1a, 2a