Merck
Y0000793
Vinylacetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Acetoxyethylen
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
Beilstein:
1209327
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
88 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
vinyl acetate
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
13.4 %
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChIKey
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Vinyl acetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Francesca Reineri et al.
Nature communications, 6, 5858-5858 (2015-01-06)
The advent of nuclear spins hyperpolarization techniques represents a breakthrough in the field of medical diagnoses by magnetic resonance imaging. Dynamic nuclear polarization (DNP) is the most widely used method, and hyperpolarized metabolites such as [1-(13)C]-pyruvate are shown to report
Matthew S Bogdanffy et al.
Toxicology letters, 140-141, 83-98 (2003-04-05)
Understanding the mode of action of carcinogens is critical to scientifically assessing exposure-related risk. Regulatory hazard classification schemes and dose-response assessment paradigms generally require basic knowledge of genotoxic potential to guide decisions on which scheme or paradigm is most appropriate.
Zhengyong Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 176(1-3), 1113-1117 (2010-01-12)
The spent catalyst from vinyl acetate synthesis contains large quantity of zinc. The present study attempts to leach zinc using a mixture of ammonia, ammonium carbonate and water solution, after microwave treatment. The effect of important parameters such as leaching
Mutagenicity studies on styrene and vinyl acetate.
H Norppa et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 534, 671-678 (1988-01-01)
S Copelli et al.
Journal of hazardous materials, 192(1), 8-17 (2011-06-03)
Fast and exothermic discontinuous emulsion polymerization processes are particularly difficult to optimize from both safety and productivity point of view because of the occurrence of side undesired reactions (e.g. chain transfer to monomer, backbiting, propagation of tertiary radicals, termination by