Wichtige Dokumente
Y0000775
Benzbromaron
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
benzbromarone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
InChI
1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
InChIKey
WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC22A12(116085)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)