Merck
Y0000685
Letrozol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylen)-bisbenzonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
letrozole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChIKey
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP19A1(1588)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Letrozole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Letrozol ist ein nicht-steroidaler Aromatase-Inhibitor der dritten Generation. Es ist ein kompetitiver Inhibitor des Aromatase Enzymsystems und verhindert so die Umwandlung von Androgenen zu Östrogenen. Letrozol hemmt Aromatase durch kompetitive Bindung an das Häm der Cytochrom-P450-Untereinheit des Enzyms, was zu einer Abnahme der Östrogen-Biosynthese in allen Geweben führt.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mothaffar F Rimawi et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(14), 1726-1731 (2013-04-10)
We previously reported the eradication of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)- amplified human xenografts in mice by inhibition of the HER2 pathway with lapatinib and trastuzumab to block all homo- and heterodimer signaling as well as by blockade
Rob Riemsma et al.
Current medical research and opinion, 28(8), 1263-1279 (2012-06-29)
Third-generation aromatase inhibitors (letrozole, anastrozole) have shown superior efficacy in early and advanced breast cancer compared with tamoxifen. For HR+, HER2+ MBC, combination of an AI with an anti-HER2 agent (lapatinib or trastuzumab) has shown clinical benefit. Six databases were
Volkan Turan et al.
Fertility and sterility, 100(6), 1681-1685 (2013-09-24)
To investigate the safety and feasibility of performing two consecutive ovarian stimulation cycles with the use of letrozole protocol for fertility preservation in breast cancer patients. Retrospective cohort study. Academic fertility preservation center. Seventy-eight women ≤ 45 years, diagnosed with
Jingyi Cheng et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 54(3), 333-340 (2013-02-13)
Although endocrine therapy is an effective method to treat estrogen receptor (ER)-positive breast cancer, approximately 30%-40% of all hormone receptor-positive tumors display de novo resistance. The aim of our current study was to analyze whether (18)F-labeled fluoromisonidazole (1-(2-nitro-1-imidazolyl)-2-hydroxy-3-fluoropropane [(18)F-FMISO]) PET/CT
Israel Ortega et al.
Fertility and sterility, 99(3), 889-896 (2012-12-04)
To evaluate the effects of letrozole on ovarian size and steroidogenesis in vivo, as well as on proliferation and steroidogenesis of theca-interstitial cells alone and in coculture with granulosa cells using an in vitro model. In vivo and in vitro studies. Research laboratory. Immature