Wichtige Dokumente
1356971
USP
Letrozol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylen)-bisbenzonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
letrozole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChIKey
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP19A1(1588)
1 of 4
Dieser Artikel | L3772 | L3410 | L3160 |
---|---|---|---|
≥97% (SDS-PAGE) | ≥98% (SDS-PAGE) | - | - |
200 | 200 | 200 | 200 |
lyophilized powder | lyophilized powder | buffered aqueous solution | - |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
ambient | ambient | dry ice | dry ice |
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Letrozole Tablets
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)