Y0000652
Tamsulosin Unreinheit H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2R)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)-ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)-propan-2-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tamsulosin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](Cc2ccc(cc2)OC)C)CCOc1c(cccc1)OCC
InChI
1S/C20H27NO3/c1-4-23-19-7-5-6-8-20(19)24-14-13-21-16(2)15-17-9-11-18(22-3)12-10-17/h5-12,16,21H,4,13-15H2,1-3H3/t16-/m1/s1
InChIKey
IBSHYZYWVDSBOI-MRXNPFEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)