Merck
Y0000650
Tamsulosin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)-ethyl]-amino]-propyl]-2-methoxybenzolsulfonamid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N2O5S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tamsulosin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
InChIKey
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Tamsulosin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Tamsulosin ist ein α1A/1D-Adrenozeptor-Antagonist, der bei der Behandlung von BPH (benigner Prostatahyperplasie) verwendet wird. Seine Wirkung als α-Blocker beinflusst auch die Iris und führt zu Komplikationen bei Operationen am Grauen Star, bekannt als "Floppy Iris Syndrom".
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Shuo Yang et al.
The AAPS journal, 16(4), 860-871 (2014-05-31)
Multi-pellet formulations are advantageous for the controlled release of drugs over single-unit dosage forms. To understand the diffusion controlled drug release mechanism, the pellet structure and drug release from a single pellet (not at dose level) were studied using synchrotron
Nannan Chu et al.
Clinical therapeutics, 37(2), 462-472 (2014-12-04)
The primary aim of this study was to evaluate whether there was clinically significant pharmacokinetic (PK) interaction between finasteride and tamsulosin in healthy Chinese male subjects. This was an open-label, randomized, 3-period, crossover study. Subjects received single and multiple doses
Thomas Kunit et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(7), F823-F832 (2014-07-25)
Smooth muscle contraction may be critical for lower urinary tract symptoms (LUTS) in patients with benign prostate hyperplasia and requires stable anchorage of the cytoskeleton to the cell membrane. These connections are regulated by focal adhesion kinase (FAK). Here, we
S Kimsakulvech et al.
Andrologia, 47(3), 354-359 (2014-04-02)
Male temporary contraception is occasionally required in some animals. Alpha1-adrenoceptor antagonist (tamsulosin) can cause ejaculation disorder. Two sets of Latin square were applied to six male goats to received either normal saline, dimethylsulphoxide or tamsulosin (179.8 nmol kg(-1) ) at 1-week interval.