Merck
Y0000649
Telmisartan für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Telmisartan, 4′[(1,4′-Dimethyl-2′-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl][1,1′-biphenyl]-2-carbonsäure, BIBR 277
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H30N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
telmisartan
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C(O)=O)-c5nc6ccccc6n5C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
InChIKey
RMMXLENWKUUMAY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Telmisartan for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Telmisartan ist ein nicht-peptidischer AT1 Angiotensin-Rezeptor-Antagonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mahshid Dehghan et al.
Circulation, 126(23), 2705-2712 (2012-12-06)
Diet quality is strongly related to cardiovascular disease (CVD) incidence, but little is known about its impact on CVD events in older people at high risk of CVD and receiving effective drugs for secondary prevention. This study assessed the association
Li Li et al.
Diabetes, 62(3), 762-774 (2012-12-15)
The mechanisms of the improvement of glucose homeostasis through angiotensin receptor blockers are not fully elucidated in hypertensive patients. We investigated the effects of telmisartan on insulin signaling and glucose uptake in cultured myotubes and skeletal muscle from wild-type and
Maurizio Destro et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 12(17), 2719-2735 (2011-11-15)
The modulation of the renin angiotensin aldosterone system (RAAS) is an important pathway in managing high blood pressure, and its overexpression plays a key role in target end-organ damage. Telmisartan is an angiotensin II receptor blocker (ARB) with unique pharmacologic
Bodh I Jugdutt
Clinical interventions in aging, 5, 403-416 (2010-12-15)
Elderly patients (age ≥ 65 years) with hypertension are at high risk for vascular complications, especially when diabetes is present. Antihypertensive drugs that inhibit the renin-angiotensin system have been shown to be effective for controlling blood pressure in adult and
Anna Olverling et al.
Clinical science (London, England : 1979), 125(9), 433-438 (2013-05-30)
Diabetic patients are often treated with an ACEi (angiotensin-converting enzyme inhibitor) or angiotensin receptor antagonist against hypertension or albuminuria. These drugs also have a positive impact on glucose tolerance, but the mechanism for this remains elusive. Hypothesizing a positive non-additive