Wichtige Dokumente
Y0000547
Nandrolondecanoat für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
19-Nortestosteron 17-decanoat, 17β-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-on-17-decanoat, 17β-Hydroxy-4-oestren-3-on-17-decanoat, 4-Oestren-17β-ol-3-on-17-decanoat, Decadurabolin, Nandrolon-decanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nandrolone
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1
InChIKey
JKWKMORAXJQQSR-MOPIKTETSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)