Merck
Y0000542
Nandrolon-decanoat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
19-Nortestosteron 17-decanoat, 17β-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-on-17-decanoat, 17β-Hydroxy-4-oestren-3-on-17-decanoat, 4-Oestren-17β-ol-3-on-17-decanoat, Decadurabolin, Nandrolon-decanoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nandrolone
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1
InChIKey
JKWKMORAXJQQSR-MOPIKTETSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nandrolone decanoate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arnaud Ferry et al.
Endocrinology, 155(12), 4739-4748 (2014-09-13)
The first aim of this study was to examine the role of myofiber androgen receptor (AR) in male mice on muscle performance gain and remodeling-induced muscle mechanical overloading (OVL) that mimics resistance training. The response of OVL in mice in
Gurmeet K S Singh et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(7), 2592-2598 (2014-04-02)
Testosterone (T) and nandrolone (N) esters require deep im injections by medical personnel but these often deposit injectate into sc fat so that more convenient sc self-administration may be feasible. To investigate the feasibility and pharmacology of sc injection of
Martin Elfverson et al.
Neuropharmacology, 61(7), 1172-1181 (2011-01-22)
Studies have shown that anabolic androgenic steroids (AASs) can induce profound changes to mental health. Commonly reported psychiatric side effects among AAS users include aggression, anxiety, depression, drug abuse and cognitive disabilities. In experimental animals, many of these effects have
C Gerber et al.
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 93(23), 2189-2195 (2011-12-14)
Muscles of the rotator cuff undergo retraction, atrophy, and fatty infiltration after a chronic tear, and a rabbit model has been used to investigate these changes. The purpose of this study was to test the hypothesis that the administration of
Carolina Almeida do Carmo et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 32(10), 810-814 (2011-07-01)
Nandrolone is an androgenic-anabolic steroid (AAS) with diverse medical applications but taken indiscriminately by some to rapidly increase muscle mass. The aim of this study was to evaluate the genotoxic and clastogenic potential of nandrolone (deca-durabolin®) in vivo in different