Merck
Y0000504
Atracurium für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Atracurium-Besylat, 2,2′-[1,5-Pentandiylbis-[oxy-(3-oxo-3,1-propandiyl)]]-bis-[1-[3,4-dimethoxyphenyl)-methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisochinolinium]-dibenzolsulfonat, BW-33A, Tracrium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C65H82N2O18S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1243.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
atracurium
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)c2ccccc2.COc3ccc(CC4c5cc(OC)c(OC)cc5CC[N+]4(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]6(C)CCc7cc(OC)c(OC)cc7C6Cc8ccc(OC)c(OC)c8)cc3OC
InChI
1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2
InChIKey
XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Atracurium for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicotinischer Acetylcholin-Rezeptor-Antagonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
You-jing Dong et al.
Contemporary clinical trials, 33(3), 482-485 (2012-01-25)
To explore a better administration way through comparison of the pharmacodynamics of cisatracurium administered by continuous infusion or intermittent bolus injection. Thirty patients (ASAI-II) who had no neuromuscular disease and underwent selective surgery under general anesthesia were randomly divided into
U Linstedt et al.
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 56(6), 762-769 (2012-03-13)
Use of a single bolus of a hypnotic together with non-depolarizing muscle relaxants for anaesthesia induction may cause inappropriate light levels of anaesthesia (ILLA). The purpose of this study was to compare the incidence of ILLA during anaesthesia induction using
Soolienah Rhiu et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 251(3), 929-933 (2012-11-01)
To investigate the changes of epiblepharon by evaluating the severity of epiblepharon before and after induction of general anesthesia. Sixty-three pediatric patients (126 eyes) underwent surgery for epiblepharon between April 2008 and September 2008 (35 females, 28 males; average age:
Mohammad R Ghodraty et al.
Journal of anesthesia, 26(6), 858-863 (2012-07-04)
During the induction of anesthesia, patients are at risk of aspiration while awaiting full muscle relaxation. Magnesium has been shown to have synergistic effects with neuromuscular blocking drugs. We tested if magnesium, as an adjunct, increases the speed of onset
Michele Carron et al.
Anesthesiology, 117(2), 309-320 (2012-05-23)
The stress responses from tracheal intubation are potentially dangerous in patients with higher cardiovascular risk, such as obese patients. The primary outcome objective of this study was to test whether, in comparison with the endotracheal tube (ETT), the Proseal™ Laryngeal