Y0000435
Captopril Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S)-1-(2-Methylpropanoyl)-pyrrolidin-2-carbonsäure, 1-Isobutyryl-L-prolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
captopril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1([C@@H](CCC1)C(=O)O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H15NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChIKey
WKQUFVTUGGLNNO-ZETCQYMHSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)