Wichtige Dokumente
Y0002031
Ebastin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-butanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ebastine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChIKey
MJJALKDDGIKVBE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)