Merck
Y0000333
Tiamulinhydrogenfumarat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tiamulin Fumarat, Thiamutilin-fumarat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H51NO8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
609.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tiamulin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)CC3
InChI
1S/C28H47NO4S.C4H4O4/c1-8-26(6)17-22(33-23(31)18-34-16-15-29(9-2)10-3)27(7)19(4)11-13-28(20(5)25(26)32)14-12-21(30)24(27)28;5-3(6)1-2-4(7)8/h8,19-20,22,24-25,32H,1,9-18H2,2-7H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t19?,20-,22+,24-,25-,26+,27-,28-;/m0./s1
InChIKey
YXQXDXAHCSEVSD-IHAONTCTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Tiamulin hydrogen fumarate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Petra Reinhold et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 187(3), 405-407 (2010-08-31)
The effect of short-term antimicrobial treatment on natural excretion of Chlamydia suis in rectal swabs and C. suis and Chlamydophila psittaci in nasal swabs was investigated in 47 clinically normal piglets by quantitative real-time PCR. Pigs were treated IM with
K M S Islam et al.
Poultry science, 88(11), 2353-2359 (2009-10-17)
Tiamulin hydrogen fumarate is a semisynthetic derivative of the diterpene antibiotic pleuromutilin used in poultry medicine to treat mainly Mycoplasma- and Brachyspira-related diseases. Its use over 30 yr has not generally increased the development of resistance to these pathogens but
Harold M J F van der Heijden et al.
Tijdschrift voor diergeneeskunde, 136(6), 410-416 (2011-06-28)
Histomonosis, a parasitic disease of galliformes and sporadically of other birds caused by Histomonas meleagridis, can result in very high mortality, especially in turkeys. The ban on the last antihistomonal drug prompted an urgent search for alternative prevention and treatment
K M S Islam et al.
Poultry science, 87(12), 2528-2534 (2008-11-29)
In an earlier study, the continuous medication of broiler feed with a combination of tiamulin (TIA; 20 mg/kg), chlortetracycline (CTC; 60 mg/kg), and the ionophore anticoccidial salinomycin (SAL; 60 mg/kg) caused an initial increase in BW and feed efficiency (FE;
Saad Gharaibeh et al.
Veterinary microbiology, 150(3-4), 379-383 (2011-03-09)
This study compares the antimicrobial susceptibility over time between two groups of Mycoplasma gallisepticum (MG) isolates from the same geographical area. Minimum inhibitory concentration of 13 antimicrobials was determined against two groups of MG isolates from chickens. Group 1 strains