Merck
Y0000284
Fluticasonpropionat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluor-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-androsta-1,4-dien-17-thiocarbonsäure-S-(fluormethyl)-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H31F3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluticasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChIKey
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der EP-Referenzstandard Fluticasonpropionat ist nur zur Verwendung in Laboruntersuchungen vorgesehen, wie sie im Europäischen Arzneibuch ausdrücklich vorgeschrieben sind.
Biochem./physiol. Wirkung
Fluticasonpropionat ist ein Glucocorticoid der zweiten Generation. Es wird als entzündungshemmendes Mittel bei Asthma verwendet. Eine erhöhte konzentrationsabhängige eosinophile Apoptose über den Glucocorticoid-Rezeptor wurde gezeigt.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Endocrine system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
David Price et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 131(3), 763-771 (2013-02-06)
Many asthmatic patients are unable to quit cigarettes; therefore information is needed on treatment options for smokers. This study evaluates 10 mg/d montelukast and 250 μg of fluticasone propionate twice daily, each compared with placebo, in patients with self-reported active smoking
Kate McKeage
Drugs, 73(2), 195-206 (2013-02-12)
The corticosteroid fluticasone propionate (fluticasone) and the long-acting β₂-adrenoceptor agonist formoterol fumarate (formoterol) have been combined in a single, pressurized, metered-dose, aerosol inhaler for the maintenance treatment of patients aged ≥12 years with persistent asthma. This article reviews the clinical
Melanie Manetsch et al.
PloS one, 8(3), e59635-e59635 (2013-03-28)
Mitogen-activated protein kinase phosphatase 1 (MKP-1) represses MAPK-driven signalling and plays an important anti-inflammatory role in asthma and airway remodelling. Although MKP-1 is corticosteroid-responsive and increased by cAMP-mediated signalling, the upregulation of this critical anti-inflammatory protein by long-acting β2-agonists and
Fouad J Moawad et al.
The American journal of gastroenterology, 108(3), 366-372 (2013-02-13)
Patients with clinical symptoms of esophageal dysfunction and dense eosinophilic infiltration of the esophageal mucosa are suspected to have eosinophilic esophagitis (EoE). Topical steroids are often used as first-line therapy for EoE, although some patients respond clinically to proton pump
Evan S Dellon et al.
The American journal of gastroenterology, 108(5), 679-692 (2013-04-10)
Esophageal eosinophilia and eosinophilic esophagitis (EoE) are increasingly recognized and prevalent conditions, which now represent common clinical problems encountered by gastroenterologists, pathologists, and allergists. The study of EoE has become a dynamic field with an evolving understanding of the pathogenesis