Wichtige Dokumente
Y0001270
Timolol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Timolol -maleat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
timolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
InChIKey
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)