Merck
Y0000261
Dextromethorphan impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
ent-3-Methoxymorphinan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.37
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dextromethorphan
Hersteller/Markenname
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H23NO/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16-,17?/m1/s1
InChIKey
ILNSWVUXAPSPEH-IYNBXCLQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Dextromethorphan impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu-Wen Chen et al.
European journal of pharmacology, 569(3), 188-193 (2007-07-03)
Dextromethorphan, an antitussive, has a complex pharmacologic profile and has not been well studied. Our aim was to evaluate whether dextromethorphan and its metabolites, dextrorphan and 3-methoxymorphinan, have a spinal anaesthetic effect. Using a method of spinal blockade in rats
Chia-Hui Hou et al.
European journal of pharmacology, 544(1-3), 10-16 (2006-07-18)
Dextromethorphan has been used as an antitussive for more than 40 years and is considered a drug with a good margin of safety. The aim of the study was to evaluate whether dextromethorphan and its metabolites--3-methoxymorphinan and dextrorphan--had local anaesthetic
L L von Moltke et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 50(9), 997-1004 (1998-11-12)
Cytochromes mediating the biotransformation of dextromethorphan to dextrorphan and 3-methoxymorphinan, its principal metabolites in man, have been studied by use of liver microsomes and microsomes containing individual cytochromes expressed by cDNA-transfected human lymphoblastoid cells. In-vitro formation of dextrorphan from dextromethorphan
Benjamin Pei-Chung Kuo et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 24(9), 367-373 (2003-12-23)
Dextromethorphan is used widely in vivo to phenotype the polymorphically expressed cytochrome P450 (CYP) 2D6. Also dextromethorphan is N-demethylated in vivo to 3-methoxymorphinan by human CYP3A4/5. The metabolic ratio (MR) of dextromethorphan/3-methoxymorphinan in plasma, saliva and urinary were examined as
N L Kerry et al.
Biochemical pharmacology, 45(4), 833-839 (1993-02-24)
The O-demethylation of dextromethorphan (DM) to dextrorphan (DR) is catalysed by the polymorphic CYP2D6 (cytochrome P4502D6) isozyme in man. DM is commonly used as a probe for phenotyping subjects as either poor or extensive metabolizers for the debrisoquine/sparteine oxidative polymorphism