Merck
Y0000165
Tribenosid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethyl-3,5,6-tri-O-benzyl-D-glucofuranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H34O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.58
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tribenoside
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](C1OCC)O)OCc4ccccc4)C(OCc3ccccc3)COCc2ccccc2
InChI
1S/C29H34O6/c1-2-32-29-26(30)28(34-20-24-16-10-5-11-17-24)27(35-29)25(33-19-23-14-8-4-9-15-23)21-31-18-22-12-6-3-7-13-22/h3-17,25-30H,2,18-21H2,1H3/t25?,26-,27-,28-,29?/m1/s1
InChIKey
ULLNJSBQMBKOJH-NUZMXOBKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Tribenoside EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yamato Kikkawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 33(2), 307-310 (2010-02-02)
Tribenoside has been used clinically for hemorrhoidal disease associated with coagulation, inflammation, and wounds. However, the pharmacological mechanism of tribenoside activity has never been clear. In this study we examined whether tribenoside affected expression and deposition of laminins that are
[Glyvenol electrophoresis in the correction of microcirculation disorders in parodontitis].
Iu V Zil'berman
Voprosy kurortologii, fizioterapii, i lechebnoi fizicheskoi kultury, (5)(5), 54-55 (1983-09-01)
G M Iakovlev et al.
Vestnik khirurgii imeni I. I. Grekova, 126(2), 71-76 (1981-02-01)
The investigation of the peripheral circulation by using the all-purpose occlusion rheoplethysmography enables the reaction of rising the venous tone in response to the action exerted by the tissue ischemia products to be quantitatively estimated along with a one-time determination
A Sioufi et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 69(2), 167-169 (1980-02-01)
The determination of alpha-tribenoside at concentrations down to 10 ng/ml and beta-tribenoside at concentrations down to 5 ng/ml in human plasma is described. After addition of an internal standard, alpha- and beta-tribenosides are extracted at basic pH into benzene. Both
D A Kalbhen
Zeitschrift fur Rheumatologie, 42(4), 187-194 (1983-07-01)
Due to their pharmacological properties most antiphlogistic/antirheumatic drugs are successfully used for treatment of inflammatory rheumatic diseases, but they are not able to counteract cartilage degeneration in osteoarthrosis. For specific therapy of osteoarthrosis only those drugs are suitable, which are