Merck
Y0000047
Levamisolhydrochlorid für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Tetramisol -hydrochlorid, (S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid, Levamisol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.75
Beilstein:
4358988
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levamisole
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChIKey
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Levamisole hydrochloride for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Zeigt sowohl immunstimulierende als auch immunsuppressive Wirkungen, abhängig von verschiedenen steuerbaren Faktoren. Sehr wirksam bei der Behandlung von Ascariasis (Hakenwürmer Befall). Nützlich in der Chemotherapie von kolorektalen Karzinomen, möglicherweise aufgrund seiner Stimulation der IL-1 Produktion und direkter Aktivierung von Makrophagen.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kelly R Magliocca et al.
Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 71(3), 487-492 (2013-01-10)
Systemic complications of levamisole-adulterated cocaine (LAC) use have recently been described. The objective of this review is to increase awareness of these manifestations among oral and maxillofacial surgeons. LAC exposure through inhalation, nasal insufflation, or injection can induce cutaneous vasculopathy
Xingxin Li et al.
Annals of hematology, 92(9), 1239-1247 (2013-04-27)
The appropriate management of patients with moderate aplastic anemia (mAA) remains to be unclear and controversial. A cohort of 118 patients with mAA received a novel immunosuppressive strategy of cyclosporine alternately combined with levamisole (CSA and LMS regimen), which included
M P Myklebust et al.
British journal of cancer, 107(10), 1684-1691 (2012-10-27)
The aim of this study was to investigate the value of the cyclin D1 isoforms D1a and D1b as prognostic factors and their relevance as predictors of response to adjuvant chemotherapy with 5-fluorouracil and levamisole (5-FU/LEV) in colorectal cancer (CRC).
Annemarie Rosan Kreeftmeijer-Vegter et al.
Expert opinion on drug delivery, 10(3), 293-300 (2013-01-08)
To develop an oral solid dosage form of levamisole suitable for the paediatric population in terms of dose accuracy, palatability, stability and ease of administration. Small undividable tablets (Ø5 - 8 mm) in four different strengths were manufactured to allow
Ana Mbokeleng Tsotetsi et al.
Tropical animal health and production, 45(3), 751-761 (2012-10-16)
The present study was conducted to determine the prevalence and distribution of gastrointestinal helminths, to detect the presence of anthelmintic resistance in livestock from small-scale farms and to determine the level of helminthosis awareness among small-scale farmers in Gauteng Province