Merck
W460955
Sigma-Aldrich
Guaiacol propionate
≥95%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
FEMA-Nummer:
4609
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.943
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
nutty; fruity; vanilla
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.0 °F
Flammpunkt (°C)
87.78 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)