Merck
V0400000
Vincristinsulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Vincristin -sulfat (Salz), 22-Oxo-vincaleukoblastin -sulfat (Salz), Leurocristin -sulfat (Salz), VCR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H56N4O10 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
923.04
Beilstein:
3924631
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
vincristine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)CC2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C=O)C7[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67C89)C(=O)OC)C1
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
InChIKey
AQTQHPDCURKLKT-PNYVAJAMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Vincristine sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shipra Malik et al.
Cell reports. Medicine, 5(1), 101354-101354 (2024-01-07)
Targeting oncogenes at the genomic DNA level can open new avenues for precision medicine. Significant efforts are ongoing to target oncogenes using RNA-targeted and protein-targeted platforms, but no progress has been made to target genomic DNA for cancer therapy. Here
Fei San Lee et al.
PloS one, 19(5), e0300254-e0300254 (2024-05-02)
Low back pain, knee osteoarthritis, and cancer patients suffer from chronic pain. Aberrant nerve growth into intervertebral disc, knee, and tumors, are common pathologies that lead to these chronic pain conditions. Axonal dieback induced by capsaicin (Caps) denervation has been
Hanbing Song et al.
Nature communications, 13(1), 4878-4878 (2022-08-26)
Pediatric hepatoblastoma is the most common primary liver cancer in infants and children. Studies of hepatoblastoma that focus exclusively on tumor cells demonstrate sparse somatic mutations and a common cell of origin, the hepatoblast, across patients. In contrast to the
K Mihajluk et al.
Cancer letters, 458, 29-38 (2019-05-28)
This article has been retracted at the request of the Editor-in-Chief due to concerns regarding the legitimacy of images and data presented in the paper. Though a corrigendum (Can. Lett. Vol. 469, 2020, pages 524-535) was previously published to address
Retraction notice to " IP1867B suppresses the Insulin-like Growth Factor 1 Receptor (IGF1R) ablating epidermal growth factor receptor inhibitor resistance in adult high grade gliomas" [Canc. Lett., 458 (2019) pages 29-38].
K Mihajluk et al.
Cancer letters, 507, 39-39 (2021-03-21)