Merck
U1250
Sigma-Aldrich
Harnstoff
ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.06
Beilstein:
635724
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.5%
Form
pellets
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 8 M
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Urea is a chaotropic agent and is used for protein denaturation. It disturbs the hydrogen bonds in the secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. Urea can also disturb hydrogen bonds present in DNA secondary structure.
Anwendung
Urea has been used as a protein denaturing agent.
Wird für die Denaturierung von Proteinen und als mildes Mittel zur Solubilisierung unlöslicher oder denaturierter Proteine?? verwendet. Nützlich für die Renaturierung von Proteinen aus Proben, die bereits mit 6 M Guanidinchlorid vergällt sind, wie z.B. Einschlüssen. Kann mit Guanidin-hydrochlorid und Dithiothreitrol (DTT) für die Rückfaltung von denaturierten Proteinen in ihre native oder aktive Form eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Sheehan D.
Physical Biochemistry: Principles and Applications (2013)
Protein and cell wall polysaccharide carbonyl determination by a neutral pH 2, 4-dinitrophenylhydrazine-based photometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 128-142 (2018)
Protein carbonyl determination by a rhodamine B hydrazide-based fluorometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 236-245 (2018)
Christos D Georgiou et al.
Redox biology, 17, 128-142 (2018-04-24)
A new 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH)-based photometric assay is developed for the quantification of carbonyls in protein samples from any biological source by protein carbonyl-DNPH hydrazone formation at acidic pH in the presence of denaturing urea, and subsequent hydrazone solubilization in the
Christos D Georgiou et al.
Redox biology, 17, 236-245 (2018-05-05)
A new fluorometric assay is presented for the ultrasensitive quantification of total protein carbonyls, and is based on their specific reaction with rhodamine B hydrazide (RBH), and the production of a protein carbonyl-RBH hydrazone the fluorescence of which (at ex/em