Wichtige Dokumente
T4375
Tetrazoliumblauchlorid
used in colorimetric determination of reducing compounds
Synonym(e):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis-(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium)-dichlorid, 3,3′-Dianisol-4,4′-bis-(3,5-diphenyltetrazolium-chlorid), BTC, Blau Tetrazolium-(chlorid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
methanol: 50 mg/mL, clear
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?