Wichtige Dokumente
T3260
Toluidinblau O
Powder
Synonym(e):
Bluten-chlorid, Methylen Blau T50 oder T extra, Rhodulinreinblau 17G, Tolonium-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Toluidinblau O, Technical grade
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ~80%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
InChIKey
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)