T1410910
Tiaprofensäure Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-3-yl)-propansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tiaprofenic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)