Wichtige Dokumente
SMB01358
Lysylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
KF, Lys-Phe, Lysyl-phenylalanine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t12-,13-/m0/s1
InChIKey
QCZYYEFXOBKCNQ-STQMWFEESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)