Merck
S1350000
Stearylalkohol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Octadecanol, Octadecylalkohol, Stearylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)17OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.49
Beilstein:
1362907
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
9.3 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 38 °C)
API-Familie
stearyl alcohol
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
~8 %
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
56-59 °C (lit.)
Dichte
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChIKey
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Stearyl alcohol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
383.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
195 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
A Antonelli et al.
Nanotechnology, 21(42), 425101-425101 (2010-09-23)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) due to their unique structural and physicochemical properties, have been proposed as delivery systems for a variety of diagnostic and therapeutic agents. However, SWNTs have proven difficult to solubilize in aqueous solution, limiting their use in
Laura Carreto et al.
Biophysical journal, 82(1 Pt 1), 530-540 (2001-12-26)
As a model for the epicuticular wax layer of plant cuticular membranes, we have studied the phase behavior of 1-tetradecanol and 1-octadecanol and their binary mixtures between 5 and 70 degrees C, using differential scanning calorimetry and Fourier transform infrared
Sylvie Roke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(36), 13310-13314 (2006-08-30)
We investigate the phase behavior of surface-functionalized silica colloids at both the molecular and macroscopic levels. This investigation allows us to relate collective properties such as aggregation, gelation, and aging directly to molecular interfacial behavior. By using surface-specific vibrational spectroscopy
Ananya Debnath et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(31), 10660-10668 (2009-07-15)
We report molecular dynamics simulations of bilayers using a united atom model with explicit solvent molecules. The bilayer consists of the single tail cationic surfactant behenyl trimethyl ammonium chloride (BTMAC) with stearyl alcohol (SA) as the cosurfactant. We study the
T L Kelson et al.
Journal of inherited metabolic disease, 15(1), 105-111 (1992-01-01)
Sjögren-Larsson syndrome (SLS) is an autosomal recessive disorder associated with reduced activity of the fatty alcohol: NAD+ oxidoreductase complex (FAO). Recent studies indicate that SLS patients are specifically deficient in the fatty aldehyde dehydrogenase (FALDH) component of FAO. To investigate