Merck
C0990000
Cetylalkohol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Hexadecanol, Cetylalkohol, Palmitylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.44
Beilstein:
1748475
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
8.34 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 43 °C)
API-Familie
cetyl alcohol
Selbstzündungstemp.
483 °F
Expl.-Gr.
8 %
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChIKey
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Cetyl alcohol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Flávia C Carvalho et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 99(5), 2367-2374 (2009-12-08)
The development of a controlled-release dosage form of zidovudine (AZT) is of crucial importance, in view of the pharmacokinetics of its toxic activity. A suitable drug delivery system could increase AZT bioavailability, reducing its dose-dependent side effects. In this study
Luca Lo Piccolo et al.
Applied and environmental microbiology, 77(4), 1204-1213 (2010-12-25)
Enzymes involved in oxidation of long-chain n-alkanes are still not well known, especially those in gram-positive bacteria. This work describes the alkane degradation system of the n-alkane degrader actinobacterium Gordonia sp. strain SoCg, which is able to grow on n-alkanes
Laurent Perge et al.
International journal of pharmaceutics, 422(1-2), 59-67 (2011-10-27)
A hot melt dispersion method was used to prepare new sustained release ibuprofen composite microparticles of a solid lipid at ambient temperature, cetyl alcohol. The dispersion of colloidal silicon dioxide nanoparticles (hydrophilic Aerosil 200 or hydrophobic Aerosil R974) either in
Dhanalakshmi S Anbukumar et al.
Journal of lipid research, 51(5), 1085-1092 (2009-12-19)
Neutrophils are important in the host response against invading pathogens. One chemical defense mechanism employed by neutrophils involves the production of myeloperoxidase (MPO)-derived HOCl. 2-Chlorohexadecanal (2-ClHDA) is a naturally occurring lipid product of HOCl targeting the vinyl ether bond of
N Dashti et al.
Chemosphere, 70(3), 475-479 (2007-08-07)
Bacteria and fungi in pristine and oily desert soil samples were counted on inorganic medium aliquots containing 0.5% hexadecane, hexadecanol, hexadecanal or hexadecanoic acid, as sole sources of carbon and energy. It was found that the carbon and energy source