Merck
S0900000
Natriumtaurocholat
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Taurocholsäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44NNaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.68
Beilstein:
3901620
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sodium taurocholate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChIKey
VXRNGJZKPMKERN-NEMAEHQESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Anionisches Detergens für die Protein-Solubilisierung.
Biochem./physiol. Wirkung
Non-sulfated bile salt, physiological transport substrate for the bile salt export pump/sister of Pgp (BSEP/spgp), Na(+)/taurocholate cotransporter (NTCP) and MRP3 into the hepatic carnalicular.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antonella Zacheo et al.
Scientific reports, 10(1), 9052-9052 (2020-06-05)
Dengue virus (DENV) causes 390 million infections per year. Infections can be asymptomatic or range from mild fever to severe haemorrhagic fever and shock syndrome. Currently, no effective antivirals or safe universal vaccine is available. In the present work we
Philipp Uhl et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 108, 111-118 (2017-07-19)
Despite the outstanding progress in modern medicine, the oral delivery of peptide drugs is limited until today due to their instability in the gastrointestinal tract and low mucosa penetration. To overcome these hurdles, liposomes containing the specific tetraether lipid GCTE
Jean-Louis Delaunay et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 65(2), 560-570 (2016-12-25)
ABCB4 (MDR3) is an adenosine triphosphate (ATP)-binding cassette (ABC) transporter expressed at the canalicular membrane of hepatocytes, where it mediates phosphatidylcholine (PC) secretion. Variations in the ABCB4 gene are responsible for several biliary diseases, including progressive familial intrahepatic cholestasis type
Takashi Yoshikado et al.
Molecular pharmacology, 83(2), 552-562 (2012-12-12)
The antiplatelet drug, ticlopidine (TIC), reportedly causes cholestatic liver injuries. The present study analyzed the effect of TIC on bile formation, revealing that the biliary secretion of phospholipids was significantly decreased in TIC-administered Sprague Dawley (SD) rats. However, the effect
Sama I Sayin et al.
Cell metabolism, 17(2), 225-235 (2013-02-12)
Bile acids are synthesized from cholesterol in the liver and further metabolized by the gut microbiota into secondary bile acids. Bile acid synthesis is under negative feedback control through activation of the nuclear receptor farnesoid X receptor (FXR) in the