Merck
S0765000
Diclofenac-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Diclofenac Natriumsalz, 2-[(2,6-Dichlorphenyl)-amino]-benzolessigsäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10Cl2NNaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diclofenac
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChIKey
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Diclofenac sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Standard NSAID und Cyclooxygenase (COX)-Hemmer. Hauptmetaboliten sind 4´-Hydroxydiclofenac und 5´-Hydroxydiclofenac. Für CYP2C9 selektives Substrat.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shahinaze A Fouad et al.
International journal of pharmaceutics, 453(2), 569-578 (2013-06-26)
Microemulsion (ME) and poloxamer microemulsion-based gel (PMBG) were developed and optimized to enhance transport of diclofenac epolamine (DE) into the skin forming in-skin drug depot for sustained transdermal delivery of drug. D-optimal mixture experimental design was applied to optimize ME
Rachel P L van Swelm et al.
Toxicology and applied pharmacology, 269(2), 141-149 (2013-03-20)
Diclofenac (DF) is a widely used non-steroidal anti-inflammatory drug for the treatment of rheumatic disorders, but is often associated with liver injury. We applied urinary proteomic profiling using MALDI-TOF MS to identify biomarkers for DF-induced hepatotoxicity in mice. Female CH3/HeOUJIco
Dong Qing Zhang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 181, 98-106 (2013-07-13)
A systematic approach to assess the fate of selected pharmaceuticals (carbamazepine, naproxen, diclofenac, clofibric acid and caffeine) in hydroponic mesocosms is described. The overall objective was to determine the kinetics of depletion (from solution) and plant uptake for these compounds
P A Todd et al.
Drugs, 35(3), 244-285 (1988-03-01)
Diclofenac is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) advocated for use in painful and inflammatory rheumatic and certain non-rheumatic conditions. It is available in a number of administration forms which can be given orally, rectally or intramuscularly. Conveniently, dosage adjustments are
R N Brogden et al.
Drugs, 20(1), 24-48 (1980-07-01)
Diclofenac sodium, a phenylacetic acid derivative, is a non-steroidal, anti-inflammatory, analgesic agent advocated for use in rheumatoid arthritis, degenerative joint disease, ankylosing spondylitis and allied conditions, and in the treatment of pain resulting from minor surgery, trauma and dysmenorrhoea. Published