Wichtige Dokumente
R5645
Resorcinol
BioXtra, ≥99%
Synonym(e):
1,3-Benzenediol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 21.1 °C)
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1126 °F
Verunreinigungen
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChIKey
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?