Wichtige Dokumente
O1875
Orcinol Monohydrat
≥99% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
3,5-Dihydroxy-toluol, 5-Methyl-resorcin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Orcinol Monohydrat, colorimetric detection reagent
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
white to light brown
bp
290 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Dichte
1.290 g/cm3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
InChIKey
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)