Merck
R1148
Supelco
Rogosa SL Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
UNSPSC-Code:
41171606
NACRES:
NA.85
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
100
200
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
5.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical testing
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Anwendung
Wird als Selektivmedium für die Kultivierung von Lactobacilli eingesetzt.
Komponenten
Inhaltsstoffe (g/l)
Tryptose, 10,00
Hefeextrakt, 5,00
Dextrose, 10,00
Arabinose, 5,00
Saccharose, 5,00
Natriumacetat, 15,00
Ammoniumcitrat, 2,00
Monokaliumphosphat, 6,00
Magnesiumsulfat, 0,57
Mangansulfat, 0,12
Eisensulfat, 0,03
Polysorbat 80, 1,00
Agar, 15,00
Angaben zur Herstellung
Suspendieren von 75 g Rogosa-SL-Agar in 1.000 ml destilliertem Wasser. Sieden, bis das Medium vollständig aufgelöst ist. Zugeben von 1,32 ml Eisessigsäure (Kat.-Nr. 45726). Sorgfältig mischen und auf Kulturröhrchen oder -flaschen verteilen. Für 2 bis 3 Minuten auf 90 bis 100 °C erwärmen. Für eine direkte Inokulation auf 45 °C abkühlen.
NICHT AUTOKLAVIEREN.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A selective medium for the isolation and enumeration of oral and fecal lactobacilli.
M ROGOSA et al.
Journal of bacteriology, 62(1), 132-133 (1951-07-01)