Merck
1.05413
Millipore
ROGOSA-Agar
Lactobacillus selective agar for microbiology
Synonym(e):
Seletiver Agar für Lactobacillus
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Löslichkeit
74.5 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Lactobacillus spp.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
Wiederfindung auf Testmedium (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Lactobacillus fermentum ATCC 9338): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Lactobacillus plantarum ATCC 8014): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Bifidobacterium bifidum ATCC 11863): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≤ 0,01 %
Wiederfindung auf Testmedium (Proteus hauseri ATCC 13315): ≤ 0,01 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≤ 0,01 %
Inkubation: 48–72 h; 35 °C; aerob (Bifidobacterium anaerobic)
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2