PHR8899
Citalopram-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-[3-(Dimethylamino)-propyl]-1-(4-fluorphenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitril-oxalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)