Wichtige Dokumente
PHR3789
Polysorbat 20
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Polysorbat 20
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1547925
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of (5x1G)
Anwendung(en)
pharmaceutical
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
527.0 °F
Flammpunkt (°C)
275 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)