Wichtige Dokumente
PHR3734
Methyl-Linolenat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Methyl-cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoat, Methyllinolenat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1430349
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 5x100MG
Brechungsindex
n20/D 1.470 (lit.)
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChIKey
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)