PHR3731
Ciprofloxacin-Unreinheit B (Ph. Eur.)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure, Desfluorociprofloxacin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)