PHR3825
7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäure -hydrochlorid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride, Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog, Desethylene Ciprofloxacin, Desethylene Ciprofloxacin HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1134324
API-Familie
ciprofloxacin
Verpackung
pkg of 30MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
InChIKey
ODOFTUIHVVTJRI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)