Wichtige Dokumente
PHR3537
Methylmyristat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Methylmyristat, Methyl-myristat, Methyltetradecanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1431501
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
323 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChIKey
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)