Wichtige Dokumente
PHR3535
Methylcaprat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Caprinsäuremethylester, Dekansäuremethylester, Methylcaprat, Methyldecanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1424233
API-Familie
methyl caprate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−14-−11 °C (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)