PHR3343
Rivastigmin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N-Ethyl-N-methyl-carbamidsäure-3-[(1S)-1-(dimethylamino)-ethyl]-phenylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1604836
Verpackung
pkg of 0.2 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C
InChI
1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m0/s1
InChIKey
XSVMFMHYUFZWBK-NSHDSACASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)