Wichtige Dokumente
PHR3311
Doxazosin-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
6,7-Dimethoxy-2,4-chinazolindion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1225441
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
InChIKey
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)