Wichtige Dokumente
PHR2940
Amifostin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Amifostin Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1019406
API-Familie
amifostine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 300 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OP(SCCNCCCN)(O)=O.O.O.O
InChI
1S/C5H15N2O3PS.3H2O/c6-2-1-3-7-4-5-12-11(8,9)10;;;/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10);3*1H2
InChIKey
TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)