PHR2935
Adapalen-verwandte Verbindung E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
2,2′-Binaphthyl-6,6′-dicarbonsäure, 2,2′Binaphthalin-6,6′-dicarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1011754
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
InChI
1S/C22H14O4/c23-21(24)19-7-5-15-9-13(1-3-17(15)11-19)14-2-4-18-12-20(22(25)26)8-6-16(18)10-14/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)
InChIKey
HWEIPTRZTZNYNO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)