PHR2901
β-Aescin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
β-Escin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1249202
API-Familie
escin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C55H86O24/c2*1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(19-56)73-47/h2*10-11,26-44,47-49,56-59,61-68H,12-22H2,1-9H3,(H,69,70)/b23-10+;23-10-/t26?,27-,28-,29?,30?,31-,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39+,40+,41-,42+,43+,44+,47+,48+,49-,51+,52-,53-,54-,55+;26-,27+,28+,29+,30+,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41+,42-,43-,44-,47-,48-,49+,51-,52+,53+,54+,55-/m10/s1
InChIKey
YFESOSRPNPYODN-LNXBMLMBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)