Wichtige Dokumente
PHL89268
Ruscogenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1β,3β,25R)-Spirost-5-ene-1,3-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](CC1)CO[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C
InChI
1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)13-21-19-6-5-17-11-18(28)12-23(29)26(17,4)20(19)8-9-25(21,24)3/h5,15-16,18-24,28-29H,6-14H2,1-4H3/t15-,16+,18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
QMQIQBOGXYYATH-IDABPMKMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)