PHR2876
Isofluran-verwandte Verbindung B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Difluormethyl-2,2,2-trifluorethylether, 2,2,2-Trifluorethyl-difluormethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1349025
API-Familie
isoflurane
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 0.5 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)COC(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2
InChIKey
ZASBKNPRLPFSCA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)